主要文件
48712-M
Sigma-Aldrich
o-Nitrophenyl-β-D-galactopyranoside
≥98% (HPLC), solid, β-galactosidase substrate, Calbiochem®
别名:
硝基苯基βD-半乳糖苷, o-NPG
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H15NO8
CAS号:
分子量:
301.25
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NA.77
产品名称
硝基苯基βD-半乳糖苷, A β-galactosidase substrate for colorimetric and EIA applications; counterpart of widely used pNPP/alkaline phosphatase substrate.
质量水平
方案
≥98%
表单
solid
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
杂质
≤0.05% free o-nitrophenol
颜色
white to off-white
溶解性
water: 10 mg/mL
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[N+](=O)([O-])c1c(cccc1)OC2OC(C(C(C2O)O)O)CO
InChI
1S/C12H15NO8/c14-5-8-9(15)10(16)11(17)12(21-8)20-7-4-2-1-3-6(7)13(18)19/h1-4,8-12,14-17H,5H2
InChI key
KUWPCJHYPSUOFW-UHFFFAOYSA-N
一般描述
用于比色和EIA应用的β-半乳糖苷酶底物;广泛使用的pNPP/碱性磷酸酶底物的对应物。硝基苯酚作为最终产品生产,并在405 nm处进行监测。
警告
毒性:标准处理(A)
其他说明
Maruhn, D. 1976.Clin., Chim.Acta 73, 453.
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3