主要文件
480401-M
Sigma-Aldrich
NFAT抑制剂,细胞渗透型
The NFAT Inhibitor, Cell-Permeable controls the biological activity of NFAT. This small molecule/inhibitor is primarily used for Inflammation/Immunology applications.
别名:
NFAT抑制剂,细胞渗透型, 11R-VIVIT,活化T细胞核因子抑制剂,RRRRRRRRRRR-GGG-MAGPHPVIVITGPHEE
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C147H259N67O36S
分子量:
3573.12
UNSPSC代码:
12352202
NACRES:
NA.77
质量水平
方案
≥95% (HPLC)
表单
lyophilized solid
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
颜色
white
溶解性
water: 1 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
储存温度
−20°C
一般描述
NFAT抑制剂的细胞可渗透版本(目录号 480402),在N末端用11个精氨酸转导结构域和3个甘氨酸连接序列修饰。在体外(使用混合淋巴细胞培养物,在1 µM时约为43%)和体内(使用C3H/HeN小鼠为10 mg/kg)均防止T细胞活化和增殖。在鼠胰岛异种移植模型中显示可有效提供免疫抑制。与环孢菌素A(目录号239835)和FK506不同,由于钙调磷酸酶(目录号539568)的抑制作用,11R-VIVIT不会在免疫系统外引起副作用,因此可作为毒性较小的替代品用于体内应用。在Jurkat细胞中,11R-VIVIT的功能半衰期估计约为30小时。
应用
在 1µM 时使用防止T细胞活化和增殖
生化/生理作用
主要靶标
NFAT
警告
毒性:有害(C)
序列
H-Arg-Arg-Arg-Arg-Arg-Arg-Arg-Arg-Arg-Arg-Arg-Gly-Gly-Gly-Met-Ala-Gly-Pro-His-Pro-Val-Ile-Val-Ile-Thr-Gly-Pro-His-Glu-Glu-OH
外形
作为三氟乙酸盐提供。
重悬
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。贮备液在-20°C下可稳定保存至多3个月。
其他说明
Noguchi, H., et al. 2004.Nat. Med.10, 305.
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1