主要文件
475859
Sigma-Aldrich
线粒体融合启动子,M1
A cell-permeable phenylhydrazone that restores mitochondrial tubular network formation in MEF lacking either of the two outer mitochondrial membrane.
别名:
线粒体融合启动子,M1
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H10Cl4N2O
分子量:
364.05
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
顏色
off-white
溶解度
DMSO: 25 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
ClC1=CC(/C(C)=N/NC2=C(Cl)C=C(Cl)C=C2Cl)=C(O)C=C1
一般說明
一种可渗透细胞的苯腙化合物,可恢复在缺少两个线粒体外膜(OMM)线粒体融合蛋白之一或MP+-处理的SH-SY5Y细胞(5 µM 24 h)的MEF中看到的线粒体碎片形成线粒体管状网络(在Mfn1或Mfn2基因敲除MEF细胞中分别为EC50=5.3和4.42 µM),而在Mfn1基因敲除MEF中对ER或溶酶体形态没有影响。M1的作用仅限于增强减弱的线粒体融合机制,并且M1本身不能在缺乏Mfn1/2或线粒体内膜(IMM)融合介质Opa1(视神经萎缩1的MEF中重建相互连接的管状线粒体。据报告,M1(5 µM 24 h)可将Mfn1或Mfn2基因敲除MEF中下调的ATP5A和ATP5B蛋白水平提高至野生型MEF水平,并且5 µM的ATP酶抑制剂寡霉素(目录号495455)在Mfn1基因敲除MEF中被5 µM M1完全抵消了线粒体融合效应。已显示M1和Z-VAD-FMK(目录号219007)均可保护SH-SY5Y免受MPP+诱导的神经元毒性,并且可以通过联合治疗(DMSO,5 µM M1、1 µM Z-VAD-FMK和联合治疗的存活率分别62%,73%,77%和89%)实现额外保护。与mdivi-1(目录号475856)相比,M1通过促进融合而不是抑制裂变或分裂来发挥其作用。
一种可渗透细胞的苯腙,可在缺少两个线粒体外膜(OMM)线粒体融合蛋白(在Mfn1或Mfn2基因敲除的MEF细胞中分别为EC50=5.3和4.42 µM)的MEF中或在MPP+处理的SH-SY5Y细胞中恢复线粒体管状网络的形成(5 µM 24 h),但在缺少Mfn1/2或线粒体内膜(IMM)融合介质Opa1(视神经萎缩1)的MEF中却不可恢复。据报告,M1(5 µM 24 h)可将Mfn1或Mfn2基因敲除MEF中下调的ATP5A&ATP5B蛋白水平提高野生型MEF水平,并且5 µM的ATP酶抑制剂寡霉素(目录号495455)在Mfn1基因敲除MEF中被5 µM M1完全抵消了线粒体融合效应。与mdivi-1(目录号475856)相比,M1通过促进融合而不是抑制裂变或分裂来发挥其作用。
生化/生理作用
可逆性:是
细胞可渗透性:具有
包裝
用惰性气体包装
警告
毒性:标准处理(A)
重構
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。贮备液在-20°C下可稳定保存至多6个月。
其他說明
Wang, D., et al. 2012.Angew.Chem. Int. Ed.51, 9302.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
A small molecule promotes mitochondrial fusion in mammalian cells.
Danling Wang et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(37), 9302-9305 (2012-08-22)