主要文件
3455
Millipore
D-Galactose
An aldo hexose.
别名:
D-Galactose
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H12O6
CAS号:
分子量:
180.16
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352201
NACRES:
NA.79
质量水平
方案
≥97% (HPLC)
表单
powder
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
颜色
white
溶解性
water: 1 mg/mL
运输
ambient
储存温度
15-25°C
SMILES字符串
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2
InChI key
WQZGKKKJIJFFOK-UHFFFAOYSA-N
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3