主要文件
344931-M
Millipore
弗林蛋白酶抑制剂 II
The Furin Inhibitor II controls the biological activity of Furin. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
别名:
弗林蛋白酶抑制剂 II
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C36H75N25O6
分子量:
954.14
UNSPSC代码:
12352200
质量水平
方案
≥95% (HPLC)
表单
solid
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
颜色
white
溶解性
water: 1 mg/mL
DMSO: soluble
储存温度
−20°C
一般描述
一种聚精氨酸化合物,可作为弗林蛋白酶的有效、特异性和竞争性抑制剂(Ki=106 nM)。以更高的浓度抑制枯草杆菌蛋白酶样前蛋白转化酶4(PACE4)和激素原转化酶1(PC1)(Ki分别为580 nM和13 µM)。对激素原转化酶2(PC2)的活性具有刺激性作用。认为D-肽比L-肽对体内水解更具抵抗力。
一种聚精氨酸,可作为弗林蛋白酶的有效、特异性和竞争性抑制剂(Ki=106 nM)。以更高的浓度抑制枯草杆菌蛋白酶样前蛋白转化酶4(PACE4)和激素原转化酶1(PC1)(Ki分别为580 nM和13 µM)。不影响PC2的活性。认为D-肽比L-肽对体内水解更具抵抗力。
生化/生理作用
主要靶标
弗林蛋白酶
靶标Ki:106 nM,针对弗林蛋白酶
警告
毒性:标准处理(A)
序列
H-(D)Arg-Arg-Arg-Arg-Arg-Arg-NH₂
外形
作为三氟乙酸盐提供。
重悬
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。储备溶液在-20°C下可稳定保存至多6个月。
其他说明
Cameron, A., et al. 2000.J. Biol. Chem.275, 36741.
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1