主要文件
344289
Sigma-Aldrich
弗氏完全佐剂,改良型,来源于乳酪分支杆菌
This Freund’s Complete Adjuvant, Modified, Mycobacterium butyricum is validated for use in Immunization.
别名:
Freund’s完全佐剂,改良型,来源于乳酪分支杆菌
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116133
NACRES:
NA.41
描述
RTECS - LS6860000
质量水平
表单
liquid
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
颜色
clear to slightly cloudy amber
运输
ambient
储存温度
2-8°C
一般描述
1套(10 x 10 ml),每套都包含黄色、油性细菌悬浮液。
每套包含10个小瓶,每个小瓶包含10 ml的Freund′完全佐剂,并在以下制剂中按重量均质:85%的Drakeol 5NF、15%的Arlacel A(甘露糖单油酸酯乳化剂)和0.1% 乳酪分支杆菌 干细胞。
应用
免疫
警告
毒性:标准处理(A)
外形
黄色油性细菌悬浮液。
其他说明
组分
Freund′佐剂组合包含10个相同的安瓿,每个安瓿含10 ml Freund′完全佐剂,并在以下制剂中按重量均质:
85%的Drakeol 5 NF
15%的Arlacel A(甘露糖单油酸酯乳化剂)
0.1% 乳酪分支杆菌 干细胞
样品制备
1.使用带有1英寸21规针的10 ml注射器取出安瓿内容物。转入一个50 ml的小瓶中,最好是窄颈瓶。
2.将50 mg抗原溶于5 ml pH 7.0-7.3的无菌PBS中。在整个过程尽可能保持或建立无菌状态。将溶液吸入注射器。
3.将针头插入佐剂瓶中,并将溶液注入小瓶中。吸取大约一半的混合物溶液,然后再次将其推入佐剂瓶中。
4. 重复步骤4的混合步骤,直到形成顺滑、稳定、乳状的油包水乳液。随着乳液的形成,混合物会变稠。通过从注射器中将一滴液滴滴入烧杯中的水面上,检查乳液是否完整。如果轻轻摇动烧杯时液滴仍留在表面且不分散,则乳化完全。正确制备的乳液可以稳定几天。
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Health hazard
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Asp. Tox. 1
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1