产品名称
补体C3a,人, Complement C3a, Human, is a native, single chain C3a complement component. It has many biological activities, such as smooth muscle contraction, platelet activation, & immunoregulatory reactions.
质量水平
方案
≥95% (SDS-PAGE)
表单
liquid
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
杂质
≤10% C3adesArg
运输
wet ice
储存温度
−70°C
一般描述
天然人C3a补体成分。单链,77氨基酸肽。任一补体途径的激活均可导致在靶表面上形成C3-裂解酶(C3转化酶)。任一补体激活途径的C3转化酶将在肽键77处裂解C3α-链,导致C3a肽的产生和释放。C3a是三种补体衍生的过敏毒素之一,具有多种生物学活性,包括平滑肌收缩,血小板和中性粒细胞活化和聚集,皮肤风团和红斑以及免疫调节反应。
包装
请参考特定浓度批号的标签。
警告
毒性:标准处理(A)
外形
在PBS(pH值7.2)中,通过0.22 µm过滤器无菌过滤。
制备说明
由已经认证检测显示对HBsAg以及HIV和HCV抗体呈阴性的血清而制备。
重悬
初次解冻后,分装冻存(-70°C)。
其他说明
Hugli, T.E.1989.Curr.Top.Micro.Immunol. 153, 181.
Hugli, T.E.1986.Complement 3, 111.
Hugli, T.E.1986.Complement 3, 111.
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg