文件
1.93715
Supelco
氯化镉
anhydrous, for analysis EMPLURA®
别名:
氯化镉
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
CdCl2
分子量:
183.32
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
等級
anhydrous
蒸汽密度
6.3 (vs air)
蒸汽壓力
10 mmHg ( 656 °C)
mp
568 °C (lit.)
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
Cl[Cd]Cl
InChI
1S/Cd.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChI 密鑰
YKYOUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany