主要文件
1.93673
Supelco
碳酸铵
EMPLURA®
别名:
Ammonium carbonate
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352301
产品线
EMPLURA®
储存温度
room temp
SMILES字符串
[N+H4].N.[O-]C(=O)O
InChI
1S/CH2O3.2H3N/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);2*1H3
InChI key
PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
does not flash
闪点(°C)
does not flash