文件
1.93421
Supelco
Periodic acid
EMPLURA®
别名:
Periodic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
H5IO6
CAS号:
分子量:
227.94
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
產品線
EMPLURA®
儲存溫度
room temp
InChI
1S/H5IO6/c2-1(3,4,5,6)7/h(H5,2,3,4,5,6,7)
InChI 密鑰
TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
1.93421.0121: 100 g, Minimum order quantity: 20
法律資訊
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Oral
標靶器官
Thyroid
儲存類別代碼
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3