文件
1.93251
Supelco
tetra-Sodium pyrophosphate
for analysis EMPARTA® ACS
别名:
tetra-Sodium diphosphate decahydrate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Na4O7P2 · 10H2O
CAS号:
分子量:
446.06
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
等級
ACS reagent
儲存溫度
room temp
InChI
1S/4Na.H4O7P2.10H2O/c;;;;1-8(2,3)7-9(4,5)6;;;;;;;;;;/h;;;;(H2,1,2,3)(H2,4,5,6);10*1H2/q4*+1;;;;;;;;;;;/p-4
InChI 密鑰
VZWGHDYJGOMEKT-UHFFFAOYSA-J
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
包裝
1.93251.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
1.93251.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 4
1.93251.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
法律資訊
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1