主要文件
1.93208
Supelco
硫氰酸钾
for analysis EMPARTA® ACS
别名:
Potassium thiocyanate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
CKNS
CAS号:
分子量:
97.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
等級:
ACS reagent
等級
ACS reagent
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
[K+].[S-]C#N
InChI
1S/CHNS.K/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
InChI 密鑰
ZNNZYHKDIALBAK-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
1.93208.0521: 500 g, Minimum order quantity: 1
法律資訊
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
安全危害
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1