文件
1.93019
Supelco
琥珀酸
for analysis EMPARTA® ACS
别名:
丁二酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOOCCH2CH2COOH
CAS号:
分子量:
118.09
Beilstein:
1754069
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
等級
ACS reagent
產品線
EMPARTA®
bp
235 °C (lit.)
mp
184-186 °C (lit.)
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
OC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
InChI 密鑰
KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
包裝
1.93019.0521: 500G, Minimum order quantity: 20
法律資訊
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1