文件
1.93007
Supelco
过氧化氢 溶液
for analysis EMPARTA® ACS
别名:
Hydrogen peroxide solution
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
H2O2
CAS号:
分子量:
34.01
Beilstein:
3587191
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352304
等級
ACS reagent
蒸汽壓力
23.3 mmHg ( 30 °C)
儲存溫度
20-25°C
SMILES 字串
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
InChI 密鑰
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1