主要文件
191500
Millipore
1-氮杂坎帕罗酮
A Kenpaullone analog that acts as a potent and ATP-competitive inhibitor of GSK-3β.
别名:
1-氮杂坎帕罗酮, 1-AKP
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H10BrN3O
分子量:
328.16
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
质量水平
方案
≥94% (HPLC)
表单
solid
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
protect from light
颜色
tan
溶解性
DMSO: 100 mg/mL
运输
ambient
储存温度
2-8°C
InChI
1S/C15H10BrN3O/c16-8-3-4-11-9(6-8)10-7-13(20)18-12-2-1-5-17-15(12)14(10)19-11/h1-6,19H,7H2,(H,18,20)
InChI key
NTSBZVCEIVPKBJ-UHFFFAOYSA-N
一般描述
一种Kenpaullone(目录编号422000)类似物,可作为GSK-3β的有效和ATP竞争性抑制剂(IC50=18 nM),并且显示出比Cdk1/B和Cdk5/p25高约100-200倍的选择性(IC50分别为2 µM和4.2 µM)。也可以提供10 mM的DMSO溶液(目录号191501)。
一种Kenpaullone(目录编号422000)类似物,可作为GSK-3β的有效和ATP竞争性抑制剂(IC50=18 nM)。显示出比Cdk1/细胞周期蛋白B和Cdk5/p25高100倍以上的选择性(IC50分别为2 µM和4.2 µM)。
生化/生理作用
主要靶标
GSK-3β
产物与ATP竞争。
可逆:否
细胞渗透性:否
靶标IC50:18 nM,针对GSK-3β
包装
用惰性气体包装
警告
毒性:标准处理(A)
重悬
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。储备液在-20°C条件下可稳定保存6个月。
其他说明
Kunick, C., et al. 2004.Bioorg.Med. Chem. Lett.14, 413.
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2