liquid
包含
≤0.1% sodium azide as preservative
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
do not freeze
protect from light
螢光
λex 500 nm
λem 575 nm
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
一般說明
链霉亲和素与R-藻红蛋白缀合。对生物素、生物素化蛋白或生物素化抗体具有特异性。
應用
酶免疫测定法(参见注释)
流式细胞术(100 µl中1-3 µg/1 x 10⁶个细胞)
流式细胞术(100 µl中1-3 µg/1 x 10⁶个细胞)
包裝
请参考特定浓度批号的标签。
警告
毒性:标准处理(A)
外觀
在150 mM NaCl,50 mM磷酸钠,1%BSA,0.1%甘油,pH值7.6中。不含硫酸铵。
重構
不要一次稀释整个小瓶。仅根据需要在50 mM磷酸钠缓冲液(pH 7.2)、2-5 mg/mL BSA或其他生理缓冲液中稀释。
其他說明
Lindmo, T., et al. 1990.J. Immunol. Methods126, 183.
Starling, J.J., et al. 1988.Cancer Res.48, 6211.
Starling, J.J., et al. 1988.Cancer Res.48, 6211.
用于制备该缀合物的藻胆蛋白的M.W为240,000。565 nm处摩尔消光系数:1.9 x 106。最大激发波长:500 nm 最大发射波长:575 nm。
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2