主要文件
189404
Sigma-Aldrich
极光激酶抑制剂II
The Aurora Kinase Inhibitor II, also referenced under CAS 331770-21-9, controls the biological activity of Aurora Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
别名:
极光激酶抑制剂II
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C23H20N4O3
分子量:
400.43
分類程式碼代碼:
12352200
品質等級
化驗
≥90% (HPLC)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
顏色
yellow
溶解度
DMSO: 5 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C23H20N4O3/c1-29-20-12-18-19(13-21(20)30-2)24-14-25-22(18)26-16-8-10-17(11-9-16)27-23(28)15-6-4-3-5-7-15/h3-14H,1-2H3,(H,27,28)(H,24,25,26)
InChI 密鑰
IMYVCWQAHSYYOO-UHFFFAOYSA-N
一般說明
一种极光激酶的细胞可渗透、有效、选择性和 ATP 竞争性抑制剂(极光激酶 A 和 B 的 IC50 分别为 310 nM 和 240 nM,在 MCF7 细胞中为 1.25 µM)。由于其有限的水溶性和较高的血清结合特性,建议用于体外而非体内使用。
一种细胞可渗透的苯并喹唑啉化合物,可作为强效、选择性和 ATP 竞争性极光激酶抑制剂(极光激酶 A 和 B 的 IC50 分别为 310 nM 和 240 nM,在 MCF7 细胞中为 1.25 µM)。由于其有限的水溶性和较高的血清结合特性,建议用于体外而非体内使用。
生化/生理作用
主靶
极光激酶
产品与 ATP 竞争。
可逆性:否
细胞可透过性:是
靶标 IC50: 极光激酶 A 和 B 分别为 310 nM 和 240 nM,在 MCF7 细胞中为 1.25 µM
包裝
用惰性气体包装
警告
毒性:标准处理(A)
其他說明
Heron, N.M., et al. 2006.Bioorg.Med. Chem. Lett.16, 1320.
Mortlock, A.A., et al. 2005.Curr.Top.Med. Chem.5, 807.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1