一般描述
广泛应用的ChIP(染色质免疫沉淀)试验,能够在体内细胞环境中识别DNA结合蛋白的DNA靶标。与之类似,RNA结合蛋白免疫沉淀(RIP)可用于识别与特定细胞核或细胞浆结合蛋白相关的特定RNA分子(包括多种类型)。这些实验涉及RNA结合蛋白的内源性复合物的免疫沉淀,以及与此RNA结合蛋白有关的任何RNA种类的共同分离。 这些种类RNA的纯化使得mRNA(和与之有关的潜在的非编码RNA)的分离和识别成为可能。RIP实验兼容下游应用,包括定量逆转录聚合酶链式反应(RT-PCR)、微阵列分析(RIP-芯片) 和“深度测序”或者其他基于2代测序的平台(RIP-Seq)。
应用
RNA免疫沉淀(RIP)试剂盒,含有利用蛋白A/G磁珠进行48次独立RNA结合蛋白免疫沉淀(RIP)反应的所有必需试剂。
特点和优势
- 优化的蛋白A/G磁珠,适于结合核酸—蛋白免疫复合物
- 含RNA酶抑制剂和不含RNA酶的试剂
- 设阳性和阴性对照
包装
RIP试剂盒检测能力:48次RNA结合蛋白质免疫沉淀检测
8个盒子包含进行48次独立的RNA结合蛋白质免疫沉淀(RIP)反应所需的所有试剂。
8个盒子包含进行48次独立的RNA结合蛋白质免疫沉淀(RIP)反应所需的所有试剂。
组分
- 蛋白A/G混合磁珠
- RIP洗涤缓冲液
- RIP裂解缓冲液
- 0.5 M EDTA
- 10% SDS
- 盐溶液I
- 盐溶液II
- 沉淀促进剂
- 正常小鼠IgG
- 纯化兔IgG
- 蛋白酶抑制剂混合物200X
- 核糖核酸酶抑制剂
- 蛋白酶K(10mg/mL)
- 不含核酸酶的水
储存及稳定性
收到后,将组件储存在标签上指示的温度下。当按照指示储存时,试剂盒组件自运输之日起可稳定储存6个月。
法律信息
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2