主要文件
1.70390
Supelco
锆ICP标准品
traceable to SRM from NIST ZrCl₄ in HCl 7% 10000 mg/l Zr Certipur®
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
certified reference material
质量水平
产品线
Certipur®
浓度
10000 mg/L Zr in 7% HCl
技术
ICP: suitable
pH值(酸碱度)
<1 (20 °C in H2O)
密度
1.065 g/cm3 at 20 °C
应用
industrial qc
pharmaceutical
包装形式
single component solution
储存温度
15-25°C
一般描述
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034生产,根据ISO/IEC 17025表征。该CRM可追溯到SI单位千克,并根据国家计量研究院(NMI)中的主要材料(例如NIST)进行测量。
请访问ISO认书和站点质量自我评估以获取当前认证证书。
通过http://www.sigma-aldrich.com下载您的证书,以查看认证值,包括不确定性、到期日以及有关微量杂质的详细信息。
应用
Zirconium standard can be used as a calibration standard in the determination ofzirconium in surface water samples by single particle technique with argonplasma-coupled mass spectrometry (SP-ICP-MS).
其他说明
有关用于ICP和AAS的Certipur®系列CRM的完整产品列表、技术信息和示例证书,请访问我们的ICP &AAS标准网站
法律信息
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1
储存分类代码
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2