文件
16-126
Millipore
链霉亲和素,琼脂糖结合物
Streptavidin, agarose beads suitable for purification of biotinylated macromolecules.
别名:
Streptavidin agarose beads
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116133
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.56
形狀
liquid
製造商/商標名
Upstate®
技術
immunoprecipitation (IP): suitable
運輸包裝
wet ice
一般說明
从亲和链霉菌中分离出的链霉亲和素与琼脂糖共价结合。
應用
链霉亲和素琼脂糖偶联物已用于:
  • 免疫沉淀
  • 免疫共沉淀
  • 可逆生物素化测定
它适用于纯化生物素化大分子。
品質
通过用生物素化的单克隆磷酸酪氨酸抗体(16-103)免疫沉淀从EGF刺激的A431细胞制备的RIPA裂解物中的酪氨酸磷酸化蛋白进行常规评估
外觀
含0.02%叠氮化钠的磷酸盐缓冲液
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2