产品名称
50% 氢氧化钠溶液, for analysis EMSURE®
等级
reagent
质量水平
Agency
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 533
suitable for EPA 8327
suitable for EPA OTM-45
蒸汽压
2 hPa ( 20 °C)
3 mmHg ( 37 °C)
产品线
EMSURE®
表单
liquid
浓度
49.0-51.0% NaOH
杂质
≤0.0003% Total nitrogen (N)
≤0.0005% Al (Aluminium)
≤0.0005% Fe (Iron)
≤0.0005% Heavy metals (as Pb)
≤0.0005% Phosphate (PO4)
≤0.005% Silicate (SiO2)
≤0.005% Sulfate (SO4)
≤0.01% Chloride (Cl)
≤0.01% K (Potassium)
颜色
APHA: ≤10
pH值(酸碱度)
14 (20 °C, 89 g/L in H2O)
沸点
135 °C/1013 hPa
mp
12 °C
密度
1.52 g/cm3 at 20 °C
应用
PFAS testing
储存温度
15-25°C
SMILES字符串
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
- 可持续砖和砂浆制作:本文使用建筑渣土进行地聚合反应(过程中用到氢氧化钠溶液),提供一种制作可持续建筑材料的环保方法,。这种创新的解决方法不仅回收了废弃物,而且大大减少了新建筑物的碳足迹(Rahimpour et al., 2024)。
- 水基钻井液:在油气工业研究中,使用氢氧化钠溶液改性牛骨胶水,提高它作为水基钻井液添加剂的性能。本文改进了钻井操作的环境影响和操作效率(Du et al., 2024)。
- 滴定量热计的校准:滴定量热计的标准校准方法是将邻苯二甲酸氢钾与过量的氢氧化钠(溶液)反应。本法保证热分析的准确性和精密性,对于各种科研和工业应用有重要意义(Kenealey et al., 2024)。
- 胶结料的碱激发:本文以氢氧化钠溶液为关键试剂,研究建筑胶结料的碱激发,比较不同材料以优化性能和可持续性。本文影响新一代建筑材料的开发(Alves et al., 2024)。
分析说明
碳酸盐(以Na₂CO₃计):≤ 0.2
颜色(Hazen):≤ 10 Hazen
氯化物(Cl):≤ 0.01 %
磷酸盐(PO₄):≤ 0.0005 %
硅酸盐(SiO₂):≤ 0.005 %
硫酸盐(SO₄):≤ 0.005 %
总氮(N):≤ 0.0003 %
重金属(以铅计):≤ 0.0005 %
Al(铝):≤ 0.0005 %
Fe(铁):≤ 0.0005 %
K(钾):≤ 0.02 %
法律信息
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
储存分类代码
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
其他客户在看
商品
Experience effective immobilization of protein A on wide-pore epoxy-modified silica monoliths for mAb separation, showcasing the efficiency of Chromolith® WP 300 columns in achieving faster and highly reproducible biomolecule separations.
相关内容
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.