主要文件
1.52263
Supelco
Chromolith® WP 300 RP-4 (monolithic) HPLC Columns
L × I.D. 5 mm x 4.6 mm Guard Cartridges (3 pieces)
别名:
Chromolith® WP 300 RP-4
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
NACRES:
SB.52
产品名称
Chromolith® WP 300 RP-4 5-4.6保护柱(3件), L × I.D. 5 mm x 4.6 mm guard cartridges (3 pieces)
材料
PEEK column
品質等級
產品線
Chromolith®
特點
endcapped: no
包裝
pkg of 3 ea
標籤範圍
3-4% Carbon loading
參數
400 bar pressure
60 °C max. temp.
技術
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
柱長度 × 內徑
0.5 cm × 4.6 mm
基質
monolithic silica
基質活性組
C4 bonding phase
孔徑
2 μm macroporosity
30 nm mesoporosity
工作pH值範圍
1.5-7.5
分離技術
reversed phase
儲存溫度
no temp limit
一般說明
尽管Chromolith®色谱柱以其耐用性和寿命而闻名,但保护柱可用于进一步延长Chromolith®分析柱的寿命。这些保护柱芯需要特殊的固定架。
Chromolith® WP 300 RP-4, 5-4.6 保护柱芯特别容易使用。只要简单地把保护柱芯安装在主柱前面就可以保护主柱免于化学或机械污染。由于整体柱技术的优势和Chromolith®保护柱的简便性,它们也普遍用于传统颗粒柱。此外,当需要注入大体积样品时,保护柱可用作捕集柱。保护柱应定期更换以避免杂质过度聚集。
Chromolith®由具有特征性双峰孔结构的整体二氧化硅制成。
Chromolith® WP 300 RP-4, 5-4.6 保护柱芯要和Chromolith® 保护柱芯架Bioinert 5 mm x 4.6 mm [1.52255]一起使用
了解更多:
手册:在任何系统上都能加快您的分离。Chromolith® 整体二氧化硅HPLC 柱
所有Supelco HPLC柱,包括整体Chromolith® 柱,可兼容所有HPLC和UHPLC 仪。
Supelco HPLC 产品:任何LC仪器的最佳选择
法律資訊
Chromolith is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10-13 - German Storage Class 10 to 13
访问文档库
相关内容
Analytical Chromolith® HPLC columns for Bio applications, 300A mesopores: RP-18, RP-8, RP-4, Prot-A, Epoxy