主要文件
1.51448
Supelco
LiChroCART for customized packing HPLC Columns
L × I.D. 100 mm × 4.6 mm; LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use; please select HPLC sorbent for Column filling
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115709
product name
LiChroCART 100-4.6, suitable for HPLC
參數
250 bar pressure
品質等級
技術
HPLC: suitable
柱長度 × 內徑
10 cm × 4.6 mm
儲存溫度
no temp limit
一般說明
HPLC cartridge, customized packing, please specify packing material
法律資訊
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany