主要文件
1.50844
Supelco
LiChrospher® 100 NH2 (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 4 mm, LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115709
产品名称
LiChrospher® 100 NH2 (10 µm) LiChroCART 250-4, suitable for HPLC
物料
stainless steel column
质量水平
Agency
suitable for USP L8
产品线
LiChrospher®
特点
endcapped: no
标记范围
4.6% Carbon loading
参数
250 bar pressure
60 °C max. temp.
技术
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low)
色谱柱长度 × 内径
25 cm × 4 mm
表面积
350 m2/g
基质
fully porous particle
基质活性基团
NH2 bonding phase
粒径
10 μm
孔径
100 Å pore size
工作pH范围
2-7.5
分离技术
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
储存温度
no temp limit
一般描述
HPLC色谱柱
LiChrospher® NH2 具有极性和疏水性,可用于正相、反相和离子交换色谱。典型的应用是通过反相色谱法分离碳水化合物或通过离子交换色谱法分离核苷酸。该吸附剂装在LiChroCART 250-4 HPLC柱中。HPLC系统的连接是通过使用 manu-CART NT柱支架(1.51486)完成的。
分析说明
压力: ≤ 20 bar
理论塔板数(N/m)(2-硝基甲苯): ≥ 20000
对称性(2-硝基甲苯):0.8 - 1.7
容量系数(2-硝基甲苯): ≥ 0.5
法律信息
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany