产品名称
LiChrospher® 100 DIOL (5 µm) LiChroCART™ 125-4, suitable for HPLC
物料
stainless steel column
质量水平
Agency
suitable for USP L20
产品线
LiChrospher®
特点
endcapped: no
参数
250 bar pressure
60 °C max. temp.
技术
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
色谱柱长度 × 内径
12.5 cm × 4 mm
表面积
350 m2/g
基质
fully porous particle
基质活性基团
Diol bonding phase
粒径
5 μm
孔径
100 Å pore size
工作pH范围
2-7.5
分离技术
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
储存温度
no temp limit
一般描述
HPLC柱
LiChrospher® DIOL具有极性和疏水性,因此在正相应用中可以用作 LiChrospher Si 60的极性较小的替代品,在反相应用中可以作为 LiChrospher RP-8的疏水性较小的替代品。LiChrospher DIOL 也适用于排阻色谱。该吸附剂包装在LiChroCART 125-4 HPLC柱中。HPLC系统的连接是通过使用 manu-CART NT柱支架(1.51486)完成的。
分析说明
压力: ≤ 30 bar
理论塔板数(N/m)(2-硝基甲苯): ≥ 40000
对称性(2-硝基甲苯):0.8 - 1.6
容量系数(2-硝基甲苯):0.4 - 1.0
理论塔板数(N/m)(2-硝基甲苯): ≥ 40000
对称性(2-硝基甲苯):0.8 - 1.6
容量系数(2-硝基甲苯):0.4 - 1.0
法律信息
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany