主要文件
1.50613
Supelco
CARS滤芯小
suitable for ion chromatography, for use with SEQUANT System
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
技術
ion chromatography: suitable (high capacity)
品質等級
相容性
for use with SEQUANT System
一般說明
带有 SAMS(SeQuant 阴离子膜抑制器)的 SeQuant CARS(连续阴离子再生系统)将增强并简化您的阴离子色谱分析。对洗脱液进行连续化学抑制可减少背景并增强分析物阴离子的信号。
当 CARS 系统随附的柱体废弃之后,可以用该柱体替换。
用于CARS系统(SeQuant)的高容量离子交换树脂(0.5L, 0.9eq)
分析報告
外观:符合
法律資訊
SeQuant is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany