文件
1.50461
Supelco
SeQuant® ZIC®-pHILIC (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 150 mm x 4.6 mm
别名:
Zwitterionic Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography HPLC Column
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115709
NACRES:
SB.52
product name
SeQuant® ZIC®-pHILIC 5µm 树脂 150 x 4.6 mm, PEEK-lined stainless steel column, suitable for HPLC
材料
PEEK-lined stainless steel column
品質等級
agency
suitable for USP L122
產品線
SeQuant®
特點
endcapped: no
參數
200 bar pressure
50 °C max. temp.
技術
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
柱長度 × 內徑
15 cm × 4.6 mm
基質
polymeric particle platform
基質活性組
Zwitterion bonding phase, ZIC-pHILIC
粒徑
5 μm
孔徑
100 Å pore size
工作pH值
2-10
分離技術
hydrophilic interaction (HILIC)
儲存溫度
no temp limit
相关类别
一般說明
SeQuant® ZIC®-pHILIC固定相具有与二氧化硅基ZIC®-HILIC色谱柱相同的高极性、成键、永久两性离子官能团。因此,用户可以期望相同的选择性,然而需要权衡流量范围和分离效率,这在聚合物材料中很常见。更耐用的支撑可提供更广泛的pH范围,对某些应用很有益。色谱柱尺寸为250 mm长x 2.1 mm ID,非常适合使用UHPLC或优化的HPLC仪器分离复杂样品,从而提供低驻留体积。当需要极端的洗脱条件来克服极性亲水化合物的挑战性分离时,SeQuant® ZIC®-pHILIC HPLC色谱柱是首选。这些基于聚合物的色谱柱提供从pH 2到10的优异pH稳定性,兼具密集键合、纯两性离子官能团与1:1的电荷平衡。这导致直接和可重复的分离与广谱pH调优的最佳分离选择性和检测灵敏度。此外,在对离子具有高灵敏度的蒸发检测技术(如带电气溶胶检测器(CAD))中,SeQuant® ZIC®-pHILIC色谱柱可最大限度地减少背景噪声。SeQuant® ZIC®-pHILIC色谱柱可提供各种分析尺寸的5 μm聚合物颗粒。极性亲水性化合物分离的其他选择包括具有相同官能团的硅基SeQuant® ZIC®-HILIC色谱柱和具有互补选择性的SeQuant® ZIC®-cHILIC色谱柱。了解更多关于Supelco HPLC色谱柱组合和方法开发的信息:手册:HPLC和UHPLC色谱柱选择指南 手册:HPLC实践指南 - 方法开发指南
分析報告
理论塔板数(N/m)(胞嘧啶): ≥ 40000
对称性(胞嘧啶):0.95 - 1.40
法律資訊
SeQuant is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ZIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany