主要文件
1.46153
Millipore
TSA Cont. + Penase+LTHTh-ICR
登录查看公司和协议定价
About This Item
物料
polystyrene plate
质量水平
Agency
EP
USP
无菌性
sterile; γ-irradiated by SER-TAIN process
表单
solid
特点
2D bar code
ready-to-use
直径
55 mm
pH值(酸碱度)
7.3 ( in H2O)
应用
microbiology
pharmaceutical
surface monitoring
储存温度
20-25°C
适用性
bacteria
molds
yeasts
法律信息
SER-TAIN is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC