文件
1.46023
Millipore
HEIMPLATE甘露醇盐琼脂
90 mm settle plate with 30 ml filling volume for isolation and presumptive identification of Staphylococcus aureus in non-sterile pharmaceuticals - Long incubation
别名:
MSA,Chapman培养基
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41106217
NACRES:
NA.74
agency
EP
JP
USP
品質等級
無菌
sterile
形狀
plate (ready-to-use)
特點
ready-to-use
包裝
pkg of (20 or 120 plates per box)
技術
microbiological culture: suitable
pH值
7.4 ( in H2O)
應用
microbiology
pharmaceutical
儲存溫度
15-25°C
適合性
Staphylococcus spp.
一般說明
甘露醇盐琼脂是Chapman(1945)提出的选择性琼脂的改良版,用于分离和推断性鉴别金黄色葡萄球菌。该培养基有助于金黄色葡萄球菌的生长,但是其高盐含量(7.5%)抑制许多其它微生物的生长。与大多数其他葡萄球菌相反,凝固酶阳性金黄色葡萄球菌可以从甘露醇中形成酸。因此,它们建立了带有黄色区域的黄色菌落。 该培养基中的牛肉提取物、酪蛋白的胰酶消化物和动物组织提供碳、氮化合物、长链氨基酸、维生素、微量营养素和其他必需的生长因子。酚红指示剂有助于检测甘露醇发酵产生的酸。
應用
甘露醇盐琼脂培养基建议用于分离和推断性鉴别非无菌药物和食品中的金黄色葡萄球菌。 但是,结果需要用凝固酶试验验证。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
商品
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.