主要文件
14-596-M
Sigma-Aldrich
LKB1/STRADα/MO25α 蛋白,活性,10 µg
Active, recombinant full-length human LKB1 with an N-terminal 6His tag. Provided as a complex with GST-STRADα & GST-MO25α. For use in Kinase Assays.
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.75
生物来源
human
质量水平
重组
expressed in Sf21 cells
分子量
Mw 51 kDa
Mw 66 kDa
Mw 76 kDa
制造商/商品名称
Upstate®
技术
activity assay: suitable (kinase)
NCBI登记号
UniProt登记号
一般描述
产品来源:在Sf21中表达
具有N端6His标签的重组全长人LKB1。作为与GST-STRADα和GST-MO25α的复合物提供。
应用
研究类别
炎症 & 免疫学
生化/生理作用
蛋白质靶标:LKB1
靶标亚家族:CAMK
质量
通过LKBtide的磷酸化进行常规评估。
外形
GSH琼脂糖,然后是Ni2+/NTA琼脂糖
储存及稳定性
在-70°C下可保存6个月
其他说明
比活相关数据,请参阅检验报告以获取该酶的单独批次。
法律信息
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Skin Sens. 1
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2