主要文件
1.19785
Supelco
钴标准液
traceable to SRM from NIST Co(NO₃)₂ in HNO₃ 0.5 mol/l 1000 mg/l Co Certipur®
别名:
Nota 1 A
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
certified reference material
质量水平
Agency
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
产品线
Certipur®
浓度
1000 mg/L Co in 0.5 M HNO3
技术
AAS: suitable
pH值(酸碱度)
0.5 (20 °C in H2O)
密度
1.014 g/cm3 at 20 °C
应用
industrial qc
pharmaceutical
包装形式
single component solution
储存温度
15-25°C
一般描述
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034生产,并根据和ISO/IEC 17025进行表征。该CRM可追溯到SI单位千克,并根据国家计量研究所(NMI,例如 NIST)中的主要材料进行测量。
请访问 ISO 证书和现场质量自我评估 以获取最新的认证证书。
请访问 http://www.sigma-aldrich.com 下载您的证书,查看认证值,包括不确定度和有效期。
应用
钴标准溶液可用作流动注射化学发光(FI-CL)技术测定海水中钴的校准标准品。
分析说明
1000 mg/L Co 溶于 0.5 mol/L HNO3,有高纯度Co(NO3)2, HNO3和水制备
其他说明
因监管原因在美国和加拿大受阻
有关我们用于ICP和ASS的 Certipur® 系列CRM的完整产品列表、技术信息和示例证书,请访问我们的 ICP & AAS 标准网站
法律信息
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Health hazardCorrosion
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
储存分类代码
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
实验方案
Cobalt in wastewater from the production and casting of non-ferrous metals
相关内容
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.