119120
腺苷5′-O-(3-硫代三磷酸),四锂盐
A relatively stable, slowly hydrolyzable ATP analog that can substitute for ATP in various kinase reactions. Used as a substrate and as an inhibitor of ATP-dependent enzyme systems.
别名:
腺苷5′-O-(3-硫代三磷酸),四锂盐, ATP-γ-S, 4Li
登录查看公司和协议定价
所有图片(1)
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H12N5O12P3S · 4Li
CAS号:
分子量:
546.98
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352208
NACRES:
NA.51
推荐产品
质量水平
方案
≥85% (HPLC)
表单
solid
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
杂质
<10% ADP
颜色
white
溶解性
water: 10 mg/mL
运输
wet ice
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[Li+].[Li+].[Li+].[Li+].[P](=O)([S-])([O-])O[P](=O)([O-])O[P](=O)([O-])OC[C@H]1O[C@H]([C@@H]([C@@H]1O)O)[n]2c3ncnc(c3nc2)N
InChI
1S/C10H16N5O12P3S.4Li/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(25-10)1-24-28(18,19)26-29(20,21)27-30(22,23)31;;;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,18,19)(H,20,21)(H2,11,12,13)(H2,22,23,31);;;;/q;4*+1/p-4/t4-,6-,7-,10-;;;;/m1..../s1
InChI key
DWQFDOIBOYDYKH-KWIZKVQNSA-J
一般描述
一种相对稳定、缓慢水解的ATP类似物,可在各种激酶反应中替代ATP。增加Ca2+激活的K+通道的活性。用作ATP依赖性酶系统的底物和抑制剂。
应用
- 嘌呤受体和NOD样受体家族蛋白3-炎性体途径参与了三磷酸腺苷引起的细胞因子从巨噬细胞的释放。: 本研究探讨了嘌呤受体和NOD样受体家族蛋白3(NLRP3)炎性体途径在三磷酸腺苷(ATP)引起的巨噬细胞释放细胞因子中的作用。这些发现为炎症性疾病提供了潜在的治疗靶点(Gicquel et al., 2014)。
- 细胞外ATP促进大鼠肠系膜小动脉血流诱导的血管舒张。: 该研究表明,细胞外ATP可以增强大鼠肠系膜小动脉中血流诱导的血管舒张,表明ATP在血管功能中的重要作用及其对心血管治疗的潜在意义(Liu et al., 2004)。
警告
毒性:标准处理(A)
重悬
在复溶后分装并冻存(-20°C)。储备水溶液在-20°C下可稳定保存3个月。
其他说明
Troadec, J.D., et al. 1999.Pflugers Arch.437, 745.
Chung, S., et al. 1991.Science253, 560.
Litosch, I., and Fain, J.N.1986.Life Sci. 39, 187.
Chrysogelos, S., et al. 1983.J. Biol. Chem.258, 12624.
Chung, S., et al. 1991.Science253, 560.
Litosch, I., and Fain, J.N.1986.Life Sci. 39, 187.
Chrysogelos, S., et al. 1983.J. Biol. Chem.258, 12624.
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3