主要文件
1.18458
Supelco
铁测试补充装
for use with MCOLORTEST®
别名:
铁比色检测试剂盒补充装
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116116
NACRES:
NA.24
特点
refill
质量水平
特殊分析物
iron
相容性
for use with MCOLORTEST®
检测方法
colorimetric
储存温度
15-25°C
一般描述
当MQuant®(原MColortest®)试剂盒的试剂用完时,可以订购相应的补充装来补充试剂盒。这一系列检测试剂盒均提供补充装,使其成为一种特别经济和环保的检测系统。
该补充装包含MQuant®检测试剂盒1.14759、1.14438和1.14403的所有试剂,用于铁的比色检测。
法律信息
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
CorrosionSkull and crossbones
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
储存分类代码
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2