1.18333
1 of 10
Millipore
17186
PM 指示琼脂
Supelco
76081
密度标准品 749kg/m3
CLS4418
Corning® 8联盖,用于 1.2 mL 排管
Z679038
Tamper evident sample tube
Sigma-Aldrich
0997-BP
6`SLN-C3-PAA-biot
CLS4413
康宁® 96 孔 PP 1.2 mL 排管
259853
蓖麻油
CRM09001M
Escherichia coli NCTC 9001 Lenticule® discs
USP
1229922
度他雄胺
172456
十四烷