主要文件
117105
Millipore
腺苷 5′-二磷酸 单钾盐 二水合物
M.W. 501.3 (dihydrate).
别名:
5-二磷酸腺苷,钾盐, ADP, K, ADP
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H14KN5O10P2 · 2H2O
CAS号:
分子量:
501.32
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352208
NACRES:
NA.51
质量水平
描述
Merck USA index - 14, 154
方案
≥98% dry basis (enzymatic)
表单
solid
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
杂质
≤0.2% ATP (enzymatic)
≤1% AMP
颜色
white
溶解性
water: 50 mg/mL
运输
ambient
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[O-]P(OP(OC[C@H]([C@@H](O)[C@H]1O)O[C@H]1N2C3=C(N=C2)C(N)=NC=N3)(O)=O)(O)=O.[K+]
InChI
1S/C10H15N5O10P2.K/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(24-10)1-23-27(21,22)25-26(18,19)20;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);/q;+1/p-1/t4-,6-,7-,10-;/m1./s1
InChI key
ZNCWUOPIJTUALR-MCDZGGTQSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
应用
  • 血浆中因子VIII水平的升高增强兔侵蚀性平滑肌细胞丰富的新生内膜而非正常内膜上的动脉血栓形成: 本研究探讨了血浆中因子VIII水平升高对动脉血栓形成的影响,这是我们理解血管疾病和制定治疗干预措施的关键一环,在治疗干预中可以用腺苷5二磷酸(ADP)进行血小板聚集的分析,在血栓形成和止血中起着关键作用(Sugita et al., 2024)。
  • 精氨酸合成酶所催化氨基酸代谢中的节能反应.: 这项研究的亮点是ADP促进氨基酸代谢过程节能反应中的生化作用,尤其是通过精氨酸合成酶的催化作用,研究重点介绍了其在代谢工程和治疗应用中的潜力((Michimori et al., 2024)。
  • γ射线照射后培养的人血管内皮细胞的转录组分析及其与作为次要可溶性因子的ATP、ADP和腺苷的相关性分析: ADP可用作细胞培养基成分,用于与其它核苷酸一起研究其在调节细胞辐射反应的影响,提供了有关细胞防御机制和辐射防护策略制定潜力的见解(Fujie et al., 2024)。
警告
毒性:标准处理(A)
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3