主要文件
1.15213
Sigma-Aldrich
Auto Hemacolor®
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116121
一般說明
Auto-Hemacolor 系统 与 HEMA-TEK(Siemens Healthcare Diagnostics)染片机一起开发,用于血液和骨髓涂片的自动染色。该试剂盒包含染色液、缓冲液和洗涤液。染色是通过碱性染料(天青)与细胞的酸性组成部分(例如染色质、海绵质)结合,以及酸性染料(曙红)与碱性组成部分(例如,细胞质)结合来实现的。它已开发并注册为 CE/IVD 产品,可用于诊断,可用于多达 1000 种染色。
染色试剂盒,用于使用 HEMA-TEK 染片机对血液涂片进行自动染色
應用
染色套件,用于使用 HEMA-TEK 染片机对血迹涂片进行染色
法律資訊
HEMACOLOR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes,Central nervous system