主要文件
1.14962
Supelco
PipeCheck
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116116
NACRES:
NA.24
技術
photometry: suitable
品質等級
相容性
for use with Spectroquant®
儲存溫度
15-25°C
一般說明
Check solutions (4x6 cells) and reference solutions (4 cells ) for checking the volume of pipettes Spectroquant®
法律資訊
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1