主要文件
1.12410
Sigma-Aldrich
Ytterbium oxide
≥99%
别名:
Ytterbium oxide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
O3Yb2
CAS号:
分子量:
394.08
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352303
EC索引号:
215-234-0
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
≥99%
储存温度
no temp limit
SMILES字符串
[Yb+3].[Yb+3].[O-2].[O-2].[O-2]
InChI
1S/3O.2Yb/q3*-2;2*+3
InChI key
UZLYXNNZYFBAQO-UHFFFAOYSA-N
一般描述
99+
分析说明
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2