主要文件
1.12392
Sigma-Aldrich
Vanadium
powder 99+
别名:
Vanadium
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
V
CAS号:
分子量:
50.94
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141749
酶委員會索引編號:
231-171-1
品質等級
形狀
solid
效力
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
1710 °C
密度
6.11 g/cm3 at 18.7 °C
體積密度
4000 kg/m3
儲存溫度
no temp limit
InChI
1S/V
InChI 密鑰
LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Identity (elemental analysis): conform
Purity (metal base): ≥ 99.0 %
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2