主要文件
1.12356
Sigma-Aldrich
二氧化碲
99.5+
别名:
二氧化碲, 氧化碲(IV)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
O2Te
CAS号:
分子量:
159.60
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352303
EC索引号:
231-193-1
NACRES:
NA.22
质量水平
表单
solid
效能
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
733 °C
密度
6.02 g/cm3 at 20 °C
储存温度
no temp limit
SMILES字符串
[Te](=O)=O
InChI
1S/O2Te/c1-3-2
InChI key
LAJZODKXOMJMPK-UHFFFAOYSA-N
应用
  • Facile sonochemical synthesis of tellurium and tellurium dioxide nanoparticles: 本研究提出了一种合成碲纳米结构的方法(即在甲醇中使用超声波辐射将 TeCl4 还原为 Te),同时探索了生产二氧化碲的氧化过程 (Arab, Mousavi-Kamazani, 2017)。
  • Ultrathin tellurium dioxide: emerging direct bandgap semiconductor: 本文讨论了单层二氧化碲作为一种新型二维半导体氧化物的特性,重点介绍了其直接带隙和高迁移率——这对各种应用都具有重要意义(Guo et al., 2018)。
分析说明
含量(重量分析): ≥ 99.5 %
同一性(ICP-OES):通过测试
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Lact. - Repr. 1B - Skin Sens. 1B
储存分类代码
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3