等级
for analytical purposes
质量水平
效能
1900 mg/kg LD50, oral (Rat)
沸点
239 °C/1013 hPa
mp
216-217 °C
密度
3.68 g/cm3 at 25 °C
堆积密度
2400 kg/m3
储存温度
no temp limit
InChI
1S/5ClH.Ta/h5*1H;/q;;;;;+5/p-5
InChI key
OEIMLTQPLAGXMX-UHFFFAOYSA-I
分析说明
同一性(元素分析):符合
含量测定(重量): ≥ 99.8 %
含量测定(重量): ≥ 99.8 %
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
补充剂危害
储存分类代码
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3