主要文件
1.12048
Sigma-Aldrich
Barium titanate (IV)
Barium titanate (IV). CAS No. 12047-27-7, EC Number 234-975-0.
别名:
Barium titanate (IV), Barium metatitanate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
BaO3Ti
CAS号:
分子量:
233.19
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352303
EC索引号:
234-975-0
NACRES:
NA.22
质量水平
表单
solid
pH值(酸碱度)
9.6 (25 °C, 20 g/L in H2O, slurry)
mp
1625 °C
密度
6.08 g/cm3 at 20 °C
堆积密度
1400 kg/m3
储存温度
no temp limit
SMILES字符串
[Ba+2].[Ti+4].[O-2].[O-2].[O-2]
InChI
1S/Ba.3O.Ti/q+2;3*-2;+4
InChI key
VKJLWXGJGDEGSO-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Identity (elemental analysis): conforms
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1