liquid
IVD
for in vitro diagnostic use
转变温度
flash point 47 °C
密度
0.99 g/cm3 at 20 °C
应用
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
储存温度
15-25°C
一般描述
该革兰氏染色套装用于人类医学细胞诊断,并用于人类来源样本材料(例如,体液涂片)的细菌检查。该革兰氏染液为改良版,特别设计适合对染色细胞、在染色架上和在自动染色系统中进行染色。该革兰氏染色(无苯酚改良版)产品为微生物染色试剂套装。先用苯胺染料(结晶紫)处理微生物细胞组织,加入碘液后,会形成红色的染料-碘复合物。碳酸氢钠可进一步加强复合物形成。加入脱色剂(如乙醇或丙酮)后,革兰氏阳性菌中的染料-碘复合物不会从细胞溶出,细胞仍然呈深蓝色。革兰氏阴性菌中的染料-碘复合物则会溶出,用品红复染后细胞变为红色。改良革兰氏染色液(无苯酚)为IVD/CE产品。
套装足够进行250次染色。详情参见试剂盒说明书(IFU)。
套装足够进行250次染色。详情参见试剂盒说明书(IFU)。
应用
用于革兰氏染色法的染色装置
分析说明
革兰氏阳性微生物:蓝紫色
革兰氏阴性微生物:粉红色至红色
革兰氏阴性微生物:粉红色至红色
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system