主要文件
1.11661
Sigma-Aldrich
Hemacolor® 血涂片快速染色
suitable for hematology, staining set for microscopy
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116121
NACRES:
NA.21
质量水平
IVD
for in vitro diagnostic use
技术
microbe id | staining: suitable
应用
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
histology
hematology
储存温度
15-25°C
一般描述
Hemacolor®血液涂片快速染色是适合显微镜的染色装置,用于人类医学细胞诊断,可对人类来源的样品材料进行血液学和临床细胞学调查,例如全血和骨髓涂片。
Hemacolor®血液涂片快速染色集结合了Pappenheim染色的亮度和重现性以及快速染色的时间优势。Hemacolor®血液涂片快速染色套装包含固定液、一种红色(曙红)和一种蓝色(天青)染色液和磷酸盐缓冲片(pH值7.2,符合Weise,产品编号1.09468)。分别使用染色溶液,可获得高度稳定性。本试剂盒可避免血液染色溶液中出现的常规沉淀。除血液和骨髓涂片外,Hemacolor®血液涂片快速染色还可用于临床细胞学检查,例如用于尿液、痰液、FNAB、积液和灌洗液的染色。
试剂盒包含安全的500毫升玻璃瓶和6片缓冲片。 该包装足以进行250至1000次应用。 符合Weise pH值7.2(产品编号1.09468)的缓冲片也有较大的包装尺寸,因此可以用于更高的要求。染色所需的三种溶液分别为:
Hemacolor®血液涂片快速染色溶液1、固定液(产品编号1.11955)
Hemacolor®血液涂片快速染色溶液2、红色试剂(产品编号1.11956)
Hemacolor®血液涂片快速染色溶液3、蓝色试剂(产品编号1.11957)
本品已注册为IVD产品并获得CE认证。有关详细信息,请参阅使用说明 (IFU)。IFU 可以从本网页下载。
分析说明
显微镜检查的适用性(血液涂片):通过测试
红细胞:粉红色至棕褐色
细胞核:红紫色
嗜酸性颗粒:红色至红棕色
中性粒细胞:浅紫色
淋巴细胞细胞质:蓝色
法律信息
HEMACOLOR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1
靶器官
Eyes,Central nervous system