文件
1.09701
Supelco
Cyanide Test, photometric
photometric, 0.0020-0.500 mg/L (CN-)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
氰化物测试盒, photometric, 0.0020-0.500 mg/L (CN-)
用途
sufficient for 100 tests
品質等級
特定分析物
cyanide
測量範圍
0.0020-0.500 mg/L (CN-)
技術
photometry: suitable
相容性
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
檢測方法
photometric (Barbituric acid, pyridine-carboxylic acid)
儲存溫度
15-25°C
一般說明
(游离和易释放氰化物)方法:光度法0.002 - 0.500 mg/l CN⁻ Spectroquant®
该方法符合DIN 38405-13,其类似于ISO 6703、EPA 335.2、APHA 4500-CN-E和ASTM D2036-09 D。
该Spectroquant®氰化物试剂测试可以准确定量含水样品中游离和易释放氰化物含量。
应用的方法:氰离子与氯化剂反应形成氯化氰过程。在吡啶存在下与1,3-二甲基巴比妥酸的后续反应中(König反应),反应可形成一种紫色染料,并且可通过光度法进行确定(仅游离氰化物)。对于容易释放的氰化物,必须通过消化将其分解。
该Spectroquant®试剂检测试剂盒包含高度稳定的即用型试剂混合物,用于根据随附说明书所述流程进行分析。
我们所有的细胞和试剂测试试剂盒都配备了独特的实时ID(二维码),可实现无缝方法识别,并包含相关必要信息,例如批号、有效期和自动校准更新。
法律資訊
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2