主要文件
1.09602
Supelco
Methyl stearate
reference substance for gas-chromatography
别名:
Methyl stearate, Octadecanoic acid methyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C19H38O2
CAS号:
分子量:
298.50
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352108
EC索引号:
203-990-4
NACRES:
NA.24
质量水平
表单
solid
沸点
215 °C/20 hPa
mp
37-39 °C
密度
0.85 g/cm3 at 40 °C
储存温度
no temp limit
SMILES字符串
O(C)C(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C19H38O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h3-18H2,1-2H3
InChI key
HPEUJPJOZXNMSJ-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Purity (GC): ≥ 99.0
Identity (IR-spectrum): conforms
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
230.0 °F - closed cup
闪点(°C)
110.0 °C - closed cup