agency
reag. Ph. Eur.
品質等級
蒸汽壓力
360 hPa ( 20 °C)
產品線
EMSURE®
化驗
≥99.8% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
680 °C
效力
43000 mg/kg LD50, oral (Rat)
雜質
≤0.000002% B (Boron)
≤0.000002% Co (Cobalt)
≤0.000002% Cr (Chromium)
≤0.000002% Cu (Copper)
≤0.000002% Mn (Manganese)
≤0.000002% Ni (Nickel)
≤0.000005% Cd (Cadmium)
≤0.00001% Ba (Barium)
≤0.00001% Fe (Iron)
≤0.00001% Mg (Magnesium)
≤0.00001% Pb (Lead)
≤0.00001% Sn (Tin)
≤0.00001% Zn (Zinc)
≤0.00005% Al (Aluminium)
≤0.00005% Ca (Calcium)
≤0.0002% Iodine reducing matter (as HCHO)
≤0.0005% Free acid (as HCl)
≤0.005% Water
≤0.01% Carbon tetrachloride (GC)
≤0.01% Chloroform (GC)
≤0.01% Dichloromethane (GC)
≤3050-2900 cm⁻¹)) ≤ 5 ppm squalene
顏色
APHA: ≤10
bp
47.6 °C/1013 hPa
mp
-35 °C
轉變溫度
flash point 195 °C
溶解度
0.17 g/L
密度
1.58 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C2Cl3F3/c3-1(4,6)2(5,7)8
InChI 密鑰
AJDIZQLSFPQPEY-UHFFFAOYSA-N
一般說明
分析報告
法律資訊
訊號詞
Warning
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Ozone 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°C)
195 °C