Key Documents
1.07463
Supelco
吡啶
dried (max. 0.0075% H₂O) SeccoSolv
别名:
吡啶
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H5N
CAS号:
分子量:
79.10
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12191501
酶委員會索引編號:
203-809-9
蒸汽壓力
26.7 hPa ( 25 °C)
化驗
≥99.9% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
482 °C
效力
891 mg/kg LD50, oral (Rat)
1121 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
技術
DNA amplification: suitable
雜質
≤0.0075% Water
≤0.01% Piperidine (GC)
≤0.2% 2-Picoline (GC)
蒸發殘留物
≤10 mg/L
顏色
APHA: ≤10
pH值
8.81 (20 °C in H2O)
bp
115 °C/1013 hPa
mp
-42 °C
轉變溫度
flash point 17 °C
溶解度
soluble 1000 g/L
密度
0.982 g/cm3 at 20 °C
應用
peptide synthesis
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H
InChI 密鑰
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
分析報告
纯度 (GC): ≥ 99.9 %
同一性(IR):符合
颜色: ≤ 10 色度
2-吡啶(GC): ≤ 0.2%
哌啶(GC): ≤ 0.01%
还原物质:符合
蒸发残留物: ≤ 10 mg/l
水: ≤ 0.0075 %
蒸发数:12.7
法律資訊
SECCOSOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°C)
20 °C - closed cup
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 3
1 of 3