主要文件
1.06639
Supelco
硫酸钠
anhydrous granulated for organic trace analysis EMSURE®
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Na2SO4
CAS号:
分子量:
142.04
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
EC索引号:
231-820-9
NACRES:
NA.21
质量水平
产品线
EMSURE®
方案
≥99.0% (acidimetric)
表单
solid
效能
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
缺失
≤ 0.5% loss on drying, 130 °C
pH值(酸碱度)
5.2-8.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
884 °C (lit.)
溶解性
200 g/L
密度
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
堆积密度
1400‑1600 kg/m3
痕量阳离子
Fe: ≤0.001%
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
分析说明
外观:小晶体
含量测定(酸量滴定法): ≥ 99.0 %
Fe(铁): ≤ 0.001 %
干燥失重 (130 °C): ≤ 0.5 %
法律信息
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1