文件
1.05802
Supelco
LuxPlate® TLC板,硅胶60 F₂₅₄
pkg of 25 plates, plate L × W 5 cm × 10 cm, glass support
别名:
LuxPlate® TLC硅胶60 F₂₅₄
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115711
NACRES:
NB.21
材料
glass support
silica gel 60 matrix
品質等級
特點
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
包裝
pkg of 25 plates
技術
thin layer chromatography (TLC): suitable
層厚度
250 μm
板長度 × 寬度
5 cm × 10 cm
粒徑
10-12 μm
孔徑
60 Å medium pore diameter
儲存溫度
2-30°C
一般說明
25个玻璃板 5 x 10 cm
聯結
替代:5802-1; 5802
分析報告
比表面积(根据BET;5-Pt测量):480 - 540 m²/g
孔体积(N₂-等温线):0.74 - 0.84 ml/g
d 50(激光衍射,尺寸分布):9.7 - 11.7 µm
层厚度:210 - 250 µm
每块板的层厚度偏差: ≤ 35 µm
色谱测试:
A) 颜色试验
hRf值
-bleu vif有机物,颜色测试,亲脂性:11 - 25
- Ceres黑色G,显色试验,亲脂性:34 - 48
- 紫罗兰色,显色试验,亲脂性:52 - 67
分离数(颜色测试,亲脂性): ≥ 10.5
B)类固醇测试
hRf 值
-氢化可的松,类固醇测试:25 - 37
- Reichstein S,类固醇检测:37 - 49
- 氢化可的松,类固醇检测:42 - 54
在调节板上测定的典型值
洗脱剂A)甲苯(45%相对湿度)
洗脱剂B)乙酸乙酯/甲苯(95+5 v/v;20%相对湿度)
法律資訊
LUXPLATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany